Methyl 4-(chloromethyl)-3,5-difluorobenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201105-250MG
APOSPC201105-250MGEA
80
EUR
APOSPC201105-250MG
Methyl 4-(chloromethyl)-3,5-difluorobenzoate 97%
Methyl 4-(chloromethyl)-3,5-difluorobenzoate
Formel:
C₉H₇ClF₂O₂ Molecular Weight: 220,6 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17676601 CAS-Nummer: 1263283-69-7 |