trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC201120-5G
APOSPC201120-5GEA 68.3 EUR
APOSPC201120-5G
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98%
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₈H₁₁F₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09037363
CAS-Nummer: 133261-33-3