4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201125-5G
APOSPC201125-5GEA
108
EUR
APOSPC201125-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzoic acid 98%
4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzoic acid
Formel:
C₈H₆BrFO₂ Molecular Weight: 233.034 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18917157 CAS-Nummer: 1349715-55-4 |