Ethyl 4-amino-3,5-difluorobenzoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC201137-1G
APOSPC201137-1GEA 104 EUR
APOSPC201137-1G
Ethyl 4-amino-3,5-difluorobenzoate 95+%
Ethyl 4-amino-3,5-difluorobenzoate
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Molecular Weight: 201,17 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD28678682
CAS-Nummer: 1415920-00-1