5-Cyan-2-fluorbenzaldehyd 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Fluoro-3-formylbenzonitrile
PC201142-25G
APOSPC201142-25GEA 171 EUR
APOSPC201142-25G
5-Cyan-2-fluorbenzaldehyd 95+%
5-Cyan-2-fluorbenzaldehyd
Formel: C₈H₄FNO
Molecular Weight: 149.1219 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04974126
CAS-Nummer: 146137-79-3