5-(Trifluoromethyl)indoline 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201160-250MG
APOSPC201160-250MGEA
93.1
EUR
APOSPC201160-250MG
5-(Trifluoromethyl)indoline 97+%
5-(Trifluoromethyl)indoline
Formel:
C₉H₈F₃N Molecular Weight: 187,162 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095322 CAS-Nummer: 162100-55-2 |