3-Brom-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC201171-5G
PC201171-25G
APOSPC201171-5GEA
81.2
EUR
APOSPC201171-5G
APOSPC201171-25G
3-Brom-4-(trifluormethyl)anilin
3-Brom-4-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅BrF₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12828280 CAS-Nummer: 172215-91-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |