4-Ethoxy-2-fluoropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201174-100MG
PC201174-1G
PC201174-250MG
APOSPC201174-100MGEA
27.7
EUR
APOSPC201174-100MG
APOSPC201174-1G
APOSPC201174-250MG
4-Ethoxy-2-fluoropyridine 97%
4-Ethoxy-2-fluoropyridine
Formel:
C₇H₈FNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09835274 CAS-Nummer: 175965-82-9 |