Methyl-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201175-10G
APOSPC201175-10GEA 90.2 EUR
APOSPC201175-10G
Methyl-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 97+%
Methyl-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₆F₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203709
CAS-Nummer: 176694-36-3