Ethyl 4-chloro-3-fluorobenzoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201192-25G
APOSPC201192-25GEA
81.2
EUR
APOSPC201192-25G
Ethyl 4-chloro-3-fluorobenzoate 95+%
Ethyl 4-chloro-3-fluorobenzoate
Formel:
C₉H₈ClFO₂ Molecular Weight: 202,61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06204445 CAS-Nummer: 203573-08-4 |