3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC201194-100MG
PC201194-250MG
APOSPC201194-100MGEA
470
EUR
APOSPC201194-100MG
APOSPC201194-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid 95+%
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₅F₃O₃ Molecular Weight: 218.129 g/mol Schmelzpunkt: 94…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13173376 CAS-Nummer: 213598-05-1 |