1-Chloro-6-fluoroisoquinoline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201195-100MG
PC201195-1G
PC201195-250MG
APOSPC201195-100MGEA
101
EUR
APOSPC201195-100MG
APOSPC201195-1G
APOSPC201195-250MG
1-Chloro-6-fluoroisoquinoline 95+%
1-Chloro-6-fluoroisoquinoline
Formel:
C₉H₅ClFN Molecular Weight: 181.594 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09959717 CAS-Nummer: 214045-86-0 |