3-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201203-1G
APOSPC201203-1GEA
0
EUR
APOSPC201203-1G
3-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 95+%
3-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ Molecular Weight: 183,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02684305 CAS-Nummer: 226260-01-1 |