2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201213-5G
APOSPC201213-5GEA 206 EUR
APOSPC201213-5G
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05669245
CAS-Nummer: 24522-30-3