6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC201216-1G
APOSPC201216-1GEA
328
EUR
APOSPC201216-1G
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ Schmelzpunkt: 160…162 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11840271 CAS-Nummer: 261635-83-0 |