Methyl 4-cyano-3-fluorobenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201220-5G
APOSPC201220-5GEA
92.8
EUR
APOSPC201220-5G
Methyl 4-cyano-3-fluorobenzoate 97%
Methyl 4-cyano-3-fluorobenzoate
Formel:
C₉H₆FNO₂ Molecular Weight: 179,148 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09264509 CAS-Nummer: 268734-34-5 |