4-[4-(Trifluormethyl)phenoxy]piperidin Hydrochlorid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)piperidine hydrochloride
PC201221-250MG
APOSPC201221-250MGEA
52.2
EUR
APOSPC201221-250MG
4-[4-(Trifluormethyl)phenoxy]piperidin Hydrochlorid 95+%
4-[4-(Trifluormethyl)phenoxy]piperidin Hydrochlorid
Formel:
C₁₂H₁₅ClF₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02258937 CAS-Nummer: 287952-09-4 |