2-(3-Fluorophenyl)pyrrolidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201223-1G
APOSPC201223-1GEA
150
EUR
APOSPC201223-1G
2-(3-Fluorophenyl)pyrrolidine 95+%
2-(3-Fluorophenyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₀H₁₂FN Molecular Weight: 165,2074 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02663475 CAS-Nummer: 298690-72-9 |