7,8-Difluoroquinoline-3-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201229-1G
APOSPC201229-1GEA
238
EUR
APOSPC201229-1G
7,8-Difluoroquinoline-3-carboxylic acid 95+%
7,8-Difluoroquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₅F₂NO₂ Molecular Weight: 209,149 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24483950 CAS-Nummer: 318685-41-5 |