4-Fluorisatin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluoroindoline-2,3-dione
PC201235-1G
APOSPC201235-1GEA
166
EUR
APOSPC201235-1G
4-Fluorisatin 95%
4-Fluorisatin
Formel:
C₈H₄FNO₂ Molecular Weight: 165,1200 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01175824 CAS-Nummer: 346-34-9 |