5,7-Difluoroquinazolin-4(3H)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201242-1G
APOSPC201242-1GEA 85.7 EUR
APOSPC201242-1G
5,7-Difluoroquinazolin-4(3H)-one 95+%
5,7-Difluoroquinazolin-4(3H)-one
Formel: C₈H₄F₂N₂O
Molecular Weight: 182,1270 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100783
CAS-Nummer: 379228-58-7