Methyl-6-fluorpicolinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 6-fluoropicolinate
PC201257-1G
APOSPC201257-1GEA
120
EUR
APOSPC201257-1G
Methyl-6-fluorpicolinat 98%
Methyl-6-fluorpicolinat
Formel:
C₇H₆FNO₂ Molecular Weight: 155,1300 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11110421 CAS-Nummer: 455-71-0 |