DL-β-(4-Fluorphenyl)alaninol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propan-1-ol
PC201269-1G
APOSPC201269-1GEA
84.1
EUR
APOSPC201269-1G
DL-β-(4-Fluorphenyl)alaninol 97%
DL-β-(4-Fluorphenyl)alaninol
Formel:
C₉H₁₂FNO Molecular Weight: 169,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412718 CAS-Nummer: 612532-52-2 |