2,4-Dichloro-3-fluoropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201271-100MG
PC201271-250MG
PC201271-1G
APOSPC201271-100MGEA
82.9
EUR
APOSPC201271-100MG
APOSPC201271-250MG
APOSPC201271-1G
2,4-Dichloro-3-fluoropyridine 97%
2,4-Dichloro-3-fluoropyridine
Formel:
C₅H₂Cl₂FN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12196994 CAS-Nummer: 628691-85-0 |