Methyl 2-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201275-1G
APOSPC201275-1GEA 85.7 EUR
APOSPC201275-1G
Methyl 2-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Methyl 2-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226293
CAS-Nummer: 64321-95-5