2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC201291-10G
PC201291-5G
PC201291-1G
APOSPC201291-10GEA
223
EUR
APOSPC201291-10G
APOSPC201291-5G
APOSPC201291-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Formel:
C₆H₄ClF₃N₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07375383 CAS-Nummer: 72587-18-9 |