2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC201294-250MG
APOSPC201294-250MGEA
68.3
EUR
APOSPC201294-250MG
2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-amine 98%
2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-amine
Formel:
C₅H₄F₃N₃ Molecular Weight: 163,1000 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09754047 CAS-Nummer: 73418-87-8 |