3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC2013-1G
APOSPC2013-1GEA
0
EUR
APOSPC2013-1G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylamin 98%
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₈H₇F₄N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236287 CAS-Nummer: 235106-09-9 UN: 2735 ADR: 8,II |