3-Ethynyl-4-fluoroaniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201303-5G
APOSPC201303-5GEA
640
EUR
APOSPC201303-5G
3-Ethynyl-4-fluoroaniline 95+%
3-Ethynyl-4-fluoroaniline
Formel:
C8H6FN Molecular Weight: 135,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09029299 CAS-Nummer: 77123-60-5 |