5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201309-1G
APOSPC201309-1GEA 87.3 EUR
APOSPC201309-1G
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formel: C₆H₄ClF₃N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185329
CAS-Nummer: 79456-33-0