5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC201310-250MG
APOSPC201310-250MGEA 580 EUR
APOSPC201310-250MG
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 96%
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18256834
CAS-Nummer: 796090-31-8