2-Amino-5-brom-6-fluorbenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile
PC201321-5G
PC201321-1G
PC201321-25G
APOSPC201321-5GEA
43.5
EUR
APOSPC201321-5G
APOSPC201321-1G
APOSPC201321-25G
2-Amino-5-brom-6-fluorbenzonitril 95%
2-Amino-5-brom-6-fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₄BrFN₂ Molecular Weight: 215.0225 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06657979 CAS-Nummer: 845866-92-4 UN: 3439 ADR: 6.1 III |