1-(4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201330-250MG
APOSPC201330-250MGEA
42.2
EUR
APOSPC201330-250MG
1-(4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone 95+%
1-(4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Formel:
C₈H₆BrFO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847403 CAS-Nummer: 865449-63-4 |