cis-3,4-Difluoropyrrolidine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201334-1G
APOSPC201334-1GEA
343
EUR
APOSPC201334-1G
cis-3,4-Difluoropyrrolidine hydrochloride 95+%
cis-3,4-Difluoropyrrolidine hydrochloride
Formel:
C₄H₈ClF₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20230545 CAS-Nummer: 869481-94-7 |