2-Chloro-3-fluoroisonicotinonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201336-250MG
APOSPC201336-250MGEA
66.7
EUR
APOSPC201336-250MG
2-Chloro-3-fluoroisonicotinonitrile 97%
2-Chloro-3-fluoroisonicotinonitrile
Formel:
C₆H₂ClFN₂ Molecular Weight: 156.545 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18802658 CAS-Nummer: 870065-56-8 |