2-(4-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201343-1G
APOSPC201343-1GEA
91.5
EUR
APOSPC201343-1G
2-(4-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95+%
2-(4-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₉FO₂ Molecular Weight: 180,176 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06804481 CAS-Nummer: 879324-64-8 |