5-Bromo-6-trifluoromethylpyridin-2-ylamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201346-5G
APOSPC201346-5GEA
84.1
EUR
APOSPC201346-5G
5-Bromo-6-trifluoromethylpyridin-2-ylamine 95+%
5-Bromo-6-trifluoromethylpyridin-2-ylamine
Formel:
C₆H₄BrF₃N₂ Molecular Weight: 241.0086 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11848010 CAS-Nummer: 882500-21-2 |