2-Brom-3-fluor-4-methylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Brom-3-fluor-4-picolin
PC201348-5G
APOSPC201348-5GEA
101
EUR
APOSPC201348-5G
2-Brom-3-fluor-4-methylpyridin 97%
2-Bromo-3-fluoro-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₅BrFN Molecular Weight: 190,01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04112499 CAS-Nummer: 884494-37-5 |