6-Chloro-3-fluoropicolinaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201351-5G
APOSPC201351-5GEA
130
EUR
APOSPC201351-5G
6-Chloro-3-fluoropicolinaldehyde 98%
6-Chloro-3-fluoropicolinaldehyde
Formel:
C₆H₃ClFNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972390 CAS-Nummer: 884494-77-3 |