6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201370-250MG
PC201370-1G
APOSPC201370-250MGEA
683
EUR
APOSPC201370-250MG
APOSPC201370-1G
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
Formel:
C₆H₆F₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18384489 CAS-Nummer: 913090-41-2 |