3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201372-250MG
PC201372-1G
PC201372-5G
APOSPC201372-250MGEA
63.8
EUR
APOSPC201372-250MG
APOSPC201372-1G
APOSPC201372-5G
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₇H₄ClF₄N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09033155 CAS-Nummer: 914225-61-9 |