5-Bromo-4-fluoropyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC201380-5G
APOSPC201380-5GEA
105
EUR
APOSPC201380-5G
5-Bromo-4-fluoropyridin-2-amine 95%
5-Bromo-4-fluoropyridin-2-amine
Formel:
C₅H₄BrFN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16658678 CAS-Nummer: 944401-69-8 |