7-Amino-5-fluoroindolin-2-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201382-250MG
APOSPC201382-250MGEA
42.2
EUR
APOSPC201382-250MG
7-Amino-5-fluoroindolin-2-one 95+%
7-Amino-5-fluoroindolin-2-one
Formel:
C₈H₇FN₂O Molecular Weight: 166.152 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13193359 CAS-Nummer: 945381-62-4 |