6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201388-100MG
APOSPC201388-100MGEA
0
EUR
APOSPC201388-100MG
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 95+%
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Formel:
C₆H₄ClF₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11101042 CAS-Nummer: 99368-68-0 |