5-(4-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-(4-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
PC2022-1G
APOSPC2022-1GEA
87.3
EUR
APOSPC2022-1G
5-(4-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid 97%
5-(4-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₆ClF₃O₃ Molecular Weight: 290,63 g/mol Schmelzpunkt: 188…190 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00275555 CAS-Nummer: 175276-60-5 |