3-(3-Fluorphenyl)propionsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-(3-Fluorphenyl)propansäure

PC2030-250MG PC2030-5G PC2030-10G
APOSPC2030-250MGEA 14.7 EUR
APOSPC2030-250MG APOSPC2030-5G APOSPC2030-10G
3-(3-Fluorphenyl)propionsäure 98%
3-(3-Fluorphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₉FO₂
Molecular Weight: 168.17 g/mol
Siedepunkt: 125 °C/10.5mmHg
Schmelzpunkt: 43…47 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01310821
CAS-Nummer: 458-45-7
Neuer Artikel bei VWR!

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR