2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine hydrochloride
PC2052-1G
APOSPC2052-1GEA
253
EUR
APOSPC2052-1G
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid hydrochloride 97%
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid hydrochloride
Formel:
C₃H₅ClF₃NO₂ Molecular Weight: 179,53 g/mol Schmelzpunkt: 186 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973034 CAS-Nummer: 96105-72-5 |