2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzolsulfochlorid, 2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid

PC2073-1G PC2073-25G PC2073-5G
APOSPC2073-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2073-1G APOSPC2073-25G APOSPC2073-5G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 97%
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Siedepunkt: 70…71 °C/0,5mmHg
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Dichte: 1,597 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052912
CAS-Nummer: 175205-54-6
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR