4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2073R-1G PC2073R-500MG PC2073R-5G
APOSPC2073R-1GEA 0 EUR
APOSPC2073R-1G APOSPC2073R-500MG APOSPC2073R-5G
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₄ClF₃N₂
Schmelzpunkt: 210…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067733
CAS-Nummer: 175135-13-4