2-Chlor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Chloro-2-isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene
PC2074NE-1G
APOSPC2074NE-1GEA 23.2 EUR
APOSPC2074NE-1G
2-Chlor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat 98%
2-Chlor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Molecular Weight: 221,57 g/mol
Siedepunkt: 63…64 °C/5mmHg
Dichte: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00037029
CAS-Nummer: 50528-86-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III